Stampa…
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421209-100MG PC421209-1G PC421209-250MG
APOSPC421209-100MGEA 194 EUR
APOSPC421209-100MG APOSPC421209-1G APOSPC421209-250MG
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole 98%
3-(3-Fluoro-4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formula: C₉H₇FN₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13181200
CAS Number: 1146699-63-9