Stampa…
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC421203-100MG PC421203-250MG
APOSPC421203-100MGEA 547 EUR
APOSPC421203-100MG APOSPC421203-250MG
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine 95%
(+/-)-2-(Trifluoromethyl)piperazine
Formula: C₅H₉F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07373382
CAS Number: 131922-05-9