Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421055-1G PC421055-250MG PC421055-5G
APOSPC421055-1GEA 495 EUR
APOSPC421055-1G APOSPC421055-250MG APOSPC421055-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20486158
CAS Number: 1206978-11-1