Stampa…
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC421026-1G PC421026-250MG PC421026-5G
APOSPC421026-1GEA 105 EUR
APOSPC421026-1G APOSPC421026-250MG APOSPC421026-5G
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-4-(difluoromethoxy)pyridine
Formula: C₆H₄ClF₂NO
Peso molecolare: 179.55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185848
CAS Number: 1206978-15-5