Stampa…
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4208-1G PC4208-5G
APOSPC4208-1GEA 139 EUR
APOSPC4208-1G APOSPC4208-5G
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
1-(Perfluoro-n-hexyl)tetradecane
Formula: C₂₀H₂₉F₁₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038341
CAS Number: 154628-00-9