Stampa…
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2,2-Trifluoro-N,N-dimethylacetamide
PC4203-100G PC4203-25G PC4203-5G
APOSPC4203-100GEA 256 EUR
APOSPC4203-100G APOSPC4203-25G APOSPC4203-5G
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
N,N-Dimethyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formula: C₄H₆F₃NO
Peso molecolare: 141,0900 g/mol
Punto di ebollizione: 134…136 °C
Densità: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043555
CAS Number: 1547-87-1