Stampa…
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC420001-1G PC420001-250MG
APOSPC420001-1GEA 626 EUR
APOSPC420001-1G APOSPC420001-250MG
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₅H₁₀ClF₂N
Peso molecolare: 157,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12400850
CAS Number: 1159813-93-0