Stampa…
Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3,3-difluorocyclobutanecarboxylate, Methyl 3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylate
PC420000-5G PC420000-25G
APOSPC420000-5GEA 181 EUR
APOSPC420000-5G APOSPC420000-25G
Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate 98%
Methyl-3,3-difluorocyclobutanecarboxylate
Formula: C₆H₈F₂O₂
Peso molecolare: 150,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17015922
CAS Number: 1234616-13-7