Stampa…
2-Fluoropyridine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4200-100G PC4200-250G PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA 29.2 EUR
APOSPC4200-100G APOSPC4200-250G APOSPC4200-50G
2-Fluoropyridine 99%
2-Fluoropyridine
Formula: C₅H₄FN
Peso molecolare: 97,09 g/mol
Punto di ebollizione: 124…126 °C
Densità: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006224
CAS Number: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III