Stampa…
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4193-1G PC4193-5G PC4193-10G
APOSPC4193-1GEA 118 EUR
APOSPC4193-1G APOSPC4193-5G APOSPC4193-10G
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₅ClF₂O₂
Peso molecolare: 206,58 g/mol
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973421
CAS Number: 883502-00-9