Stampa…
4'-Fluoropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4190-100G PC4190-25G
APOSPC4190-100GEA 68.4 EUR
APOSPC4190-100G APOSPC4190-25G
4'-Fluoropropiophenone 98%
4'-Fluoropropiophenone
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Punto di ebollizione: 108 °C/18mmHg
Densità: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000356
CAS Number: 456-03-1