Stampa…
3'-Fluoropropiophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Fluoropropiophenone, 1-(3-Fluorophenyl)propan-1-one
PC4189-100G PC4189-25G PC4189-5G
APOSPC4189-100GEA 84.4 EUR
APOSPC4189-100G APOSPC4189-25G APOSPC4189-5G
3'-Fluoropropiophenone 97%
3'-Fluoropropiophenone
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061245
CAS Number: 455-67-4