Stampa…
2'-Fluoropropiophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: o-Fluoropropiophenone
PC4188-25G PC4188-5G
APOSPC4188-25GEA 77.1 EUR
APOSPC4188-25G APOSPC4188-5G
2'-Fluoropropiophenone 98%
2'-Fluoropropiophenone
Formula: C₉H₉FO
Peso molecolare: 152,17 g/mol
Punto di ebollizione: 89…91 °C/12mmHg
Densità: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009893
CAS Number: 446-22-0