Stampa…
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 EUR
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₃F₃N₂O
Peso molecolare: 164,09 g/mol
Punto di fusione: 168…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00151833
CAS Number: 1546-80-1