Stampa…
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 65.5 EUR
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₆F₆O₃
Peso molecolare: 288,15 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236043
CAS Number: 16261-80-6