Stampa…
4-Fluorophthalic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 123 EUR
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
4-Fluorophthalic anhydride 97%
4-Fluorophthalic anhydride
Formula: C₈H₃FO₃
Punto di ebollizione: 147…149 °C/20mmHg
Punto di fusione: 74…79 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191363
CAS Number: 319-03-9
EINECS: 923-092-2