Stampa…
3-Fluorophthalic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
PC4179N-100G PC4179N-25G PC4179N-5G
APOSPC4179N-100GEA 539 EUR
APOSPC4179N-100G APOSPC4179N-25G APOSPC4179N-5G
3-Fluorophthalic anhydride 97%
3-Fluorophthalic anhydride
Useful for the synthesis & bioactivity of photoaffinity labelof the plant growth regulator 1-(3-chlorophthalimido)cyclo-hexanecarboxamide: J.Agric.Food Chem., 39,554, (1991)
Formula: C₈H₃FO₃
Peso molecolare: 166.11 g/mol
Punto di ebollizione: 283 °C
Punto di fusione: 158…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039696
CAS Number: 652-39-1
EINECS: 211-491-8