Stampa…
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
PC4177-5G PC4177-1G PC4177-10G PC4177-25G
APOSPC4177-5GEA 200 EUR
APOSPC4177-5G APOSPC4177-1G APOSPC4177-10G APOSPC4177-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Formula: C₆H₅F₃O₂
Peso molecolare: 166,099 g/mol
Punto di ebollizione: 96…98 °C
Densità: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 6 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192167
CAS Number: 79424-03-6
UN: 3272
ADR: 3,II