1-(4-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
(C₆H₄F)NHC(S)NH₂ Punto di fusione: 162…167 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041180 CAS Number: 459-05-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |