Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea
PC4175N-25G PC4175N-5G
APOSPC4175N-25GEA 45.2 EUR
APOSPC4175N-25G APOSPC4175N-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea 98%
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Formula: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
Peso molecolare: 170,21 g/mol
Punto di fusione: 114…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041167
CAS Number: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III