1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC4175M-25G
PC4175M-5G
APOSPC4175M-25GEA
69.6
EUR
APOSPC4175M-25G
APOSPC4175M-5G
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea 97%
1-(2-Fluorophenyl)-2-thiourea
Formula:
(C₆H₄F)NC(S)NH₂ Punto di fusione: 143…145 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041148 CAS Number: 656-32-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |