Stampa…
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4175H-1G PC4175H-5G
APOSPC4175H-1GEA 39.4 EUR
APOSPC4175H-1G APOSPC4175H-5G
(4-Fluorophenylthio)acetone 97%
(4-Fluorophenylthio)acetone
Formula: C₉H₉FOS
Punto di ebollizione: 100…103 °C/1mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179340
CAS Number: 2968-13-0