Stampa…
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4175D-10G PC4175D-50G
APOSPC4175D-10GEA 119 EUR
APOSPC4175D-10G APOSPC4175D-50G
(4-Fluorophenylthio)acetic acid 97%
(4-Fluorophenylthio)acetic acid
Formula: C₈H₇FO₂S
Punto di fusione: 76…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00219825
CAS Number: 332-51-4