Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(4-Fluorophenyl)pyrrole, 1-(4-Fluorophenyl)-1H-pyrrole
PC4174M-1G PC4174M-5G
APOSPC4174M-1GEA 94.5 EUR
APOSPC4174M-1G APOSPC4174M-5G
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole 97%
1-(4-Fluorophenyl)pyrrole
Formula: C₁₀H₈FN
Peso molecolare: 161,18 g/mol
Punto di fusione: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047066
CAS Number: 81329-31-9