Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4174G-1G PC4174G-5G PC4174G-10G
APOSPC4174G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4174G-1G APOSPC4174G-5G APOSPC4174G-10G
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₉FO₂
Punto di fusione: 86…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060327
CAS Number: 459-31-4