Stampa…
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4174B-1G PC4174B-250MG PC4174B-10G
APOSPC4174B-1GEA 132 EUR
APOSPC4174B-1G APOSPC4174B-250MG APOSPC4174B-10G
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole 97%
3-(4-Fluorophenyl)-5-(methylthio)pyrazole
Formula: C₁₀H₉FN₂S
Punto di fusione: 97…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052075
CAS Number: 175137-20-9