2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉FO Punto di ebollizione: 110 °C/135mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014401 CAS Number: 445-26-1 EINECS: 207-155-5 |