1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC4170M-5G
PC4170M-25G
APOSPC4170M-5GEA
120
EUR
APOSPC4170M-5G
APOSPC4170M-25G
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 97%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Formula:
C₁₀H₁₄FN Punto di ebollizione: 180 °C Flash Pt: 90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082702 CAS Number: 1200-27-7 UN: 2735 ADR: 8,III |