Stampa…
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4166-100G PC4166-25G PC4166-5G
APOSPC4166-100GEA 127 EUR
APOSPC4166-100G APOSPC4166-25G APOSPC4166-5G
4-Fluorophenyl isocyanate 98%
4-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄FNO
Punto di ebollizione: 55 °C/8mmHg
Densità: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002023
CAS Number: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II