Stampa…
2-Fluorophenyl isocyanate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4164-25G PC4164-5G PC4164-1G
APOSPC4164-25GEA 135 EUR
APOSPC4164-25G APOSPC4164-5G APOSPC4164-1G
2-Fluorophenyl isocyanate 98%
2-Fluorophenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formula: C₇H₄FNO
Punto di ebollizione: 56…58 °C/10mmHg
Densità: 1,222 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 50 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001996
CAS Number: 16744-98-2
EINECS: 240-804-0
UN: 3080
ADR: 6.1+3,II