Stampa…
2-(4-Fluorophenyl)indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4160-1G PC4160-5G PC4160-25G
APOSPC4160-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4160-1G APOSPC4160-5G APOSPC4160-25G
2-(4-Fluorophenyl)indole 97%
2-(4-Fluorophenyl)indole
Formula: C₁₄H₁₀FN
Punto di fusione: 190…192 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068178
CAS Number: 782-17-2