Stampa…
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4158F-10G PC4158F-2G
APOSPC4158F-10GEA 655 EUR
APOSPC4158F-10G APOSPC4158F-2G
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
1-(4-Fluorophenyl)imidazole
Formula: C₉H₇FN₂
Punto di ebollizione: 80 °C/0,3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00060490
CAS Number: 21441-24-7