Stampa…
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4156-100G PC4156-25G PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA 34.8 EUR
APOSPC4156-100G APOSPC4156-25G APOSPC4156-500G
4-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
4-Fluorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₈ClFN₂
Punto di fusione: 265 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012942
CAS Number: 823-85-8
EINECS: 212-521-2