Stampa…
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4154-100G PC4154-25G PC4154-500G
APOSPC4154-100GEA 87 EUR
APOSPC4154-100G APOSPC4154-25G APOSPC4154-500G
3-Fluorophenylhydrazinium chloride 97%
3-Fluorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₈ClFN₂
Punto di fusione: 268 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012934
CAS Number: 2924-16-5
EINECS: 220-886-4