Stampa…
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (2-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 1-(2-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
PC4152-100G PC4152-25G
APOSPC4152-100GEA 75.7 EUR
APOSPC4152-100G APOSPC4152-25G
2-Fluorophenylhydrazinium chloride 98%
2-Fluorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₈ClFN₂
Peso molecolare: 162,59 g/mol
Punto di fusione: 200…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012927
CAS Number: 2924-15-4
EINECS: 220-885-9