Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4150G-10G PC4150G-1G PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA 0 EUR
APOSPC4150G-10G APOSPC4150G-1G APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formula: C₁₂H₁₁FO₂
Punto di fusione: 173…179 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00174037
CAS Number: 55579-72-1