Stampa…
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4149H-1G PC4149H-5G PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA 50.9 EUR
APOSPC4149H-1G APOSPC4149H-5G APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
1-(3-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride
Formula: C₈H₁₁ClFN₅
Punto di fusione: 231…235 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00203529
CAS Number: 2267-49-4