1-(2-Fluorophenyl)biguanide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₁₁ClFN₅ Punto di fusione: 237…241 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236682 CAS Number: 66088-51-5 |