Stampa…
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4149-1G PC4149-5G
APOSPC4149-1GEA 51 EUR
APOSPC4149-1G APOSPC4149-5G
4-Fluoro-DL-phenylalanine 98%
4-Fluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀FNO₂
Peso molecolare: 183,18 g/mol
Punto di fusione: 253…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002600
CAS Number: 51-65-0