Stampa…
2-Fluoro-5-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Fluoro-5-picoline
PC4145-100G PC4145-250G PC4145-25G
APOSPC4145-100GEA 125 EUR
APOSPC4145-100G APOSPC4145-250G APOSPC4145-25G
2-Fluoro-5-methylpyridine
2-Fluoro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₆FN
Peso molecolare: 111,12 g/mol
Punto di ebollizione: 153…159 °C
Densità: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041225
CAS Number: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III