(4-Fluorophenyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆FN Punto di ebollizione: 119…120 °C/18mmHg Densità: 1,126 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 108 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001917 CAS Number: 459-22-3 EINECS: 207-286-8 UN: 3276 ADR: 6.1,III |