(4-Fluorophenyl)acetone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₉FO Punto di ebollizione: 106…107 °C/18mmHg Densità: 1,139 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 91 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000362 CAS Number: 459-03-0 EINECS: 207-284-7 |