(4-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₄F)CH₂COOH Punto di ebollizione: 164 °C/2mmHg Punto di fusione: 81…85 °C Flash Pt: >100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004343 CAS Number: 405-50-5 EINECS: 206-972-4 |