Stampa…
5-Fluoro-2-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4136-25G PC4136-5G
APOSPC4136-25GEA 209 EUR
APOSPC4136-25G APOSPC4136-5G
5-Fluoro-2-iodoaniline
5-Fluoro-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅FIN
Peso molecolare: 237,02 g/mol
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093953
CAS Number: 255724-71-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III