2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-biphenylylboronic acid, (3-fluoro-4-phenyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-4-phenylbenzeneboronic acid, 2-Fluoro-1,1'-biphenyl-4-ylboronic acid
PC4135-1G
PC4135-25G
PC4135-5G
APOSPC4135-1GEA
14.7
EUR
APOSPC4135-1G
APOSPC4135-25G
APOSPC4135-5G
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-4-biphenylboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₀BFO₂ Peso molecolare: 216,02 g/mol Punto di fusione: 242…250 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01075707 CAS Number: 178305-99-2 |