Stampa…
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4134-1G PC4134-500MG PC4134-5G
APOSPC4134-1GEA 33.5 EUR
APOSPC4134-1G APOSPC4134-500MG APOSPC4134-5G
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene 97%
1-[Chloro(difluoro)methoxy]-4-nitrobenzene
Formula: C₇H₄ClF₂NO₃
Peso molecolare: 223,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01820808
CAS Number: 40750-71-8