Stampa…
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4132-1G PC4132-5G PC4132-250MG
APOSPC4132-1GEA 72.7 EUR
APOSPC4132-1G APOSPC4132-5G APOSPC4132-250MG
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate 98%
Ethyl-3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate
Formula: C₆H₁₀F₃NO₂
Peso molecolare: 185,15 g/mol
Punto di ebollizione: 70…71 °C/4mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075754
CAS Number: 170804-18-9
UN: 1993
ADR: 3,III