1-(2,5-Difluorophenyl)-2-thiourea 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
(C₆H₃F₂)NC(S)NH₂ Punto di fusione: 137…138 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041152 CAS Number: 207981-44-0 |