Stampa…
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
PC4130-100G PC4130-25G
APOSPC4130-100GEA 50.9 EUR
APOSPC4130-100G APOSPC4130-25G
(3-Fluorophenyl)acetic acid 97%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Punto di ebollizione: 151 °C/0,8mmHg
Punto di fusione: 42…48 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004331
CAS Number: 331-25-9
EINECS: 206-360-7