Stampa…
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (8-(Trifluoromethyl)quinolin-6-yl)boronic acid
PC412567-1G PC412567-250MG
APOSPC412567-1GEA 754 EUR
APOSPC412567-1G APOSPC412567-250MG
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
8-(Trifluoromethyl)quinoline-6-boronic acid
Formula: C₁₀H₇BF₃NO₂
Peso molecolare: 240,9743 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11504852
CAS Number: 1072951-47-3